VWR®, Lingettes industrielles, clean smooth, turquoise
Fournisseur: VWR Collection
115-2396EA 191 EUR InStock
115-2396 115-2397
VWR®, Lingettes industrielles, clean smooth, turquoise
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes en papier
Ces lingettes en tissu hydro-lié, à base de 55% de cellulose et 45% de polyester, sont extrêmement solides, même lorsqu'elles sont humides.
  • Faible libération de particules et de fibres
  • Résistance aux acides et aux solvants
  • Bonne absorption
  • Sans liants ni silicone
  • Recyclables
  • Adaptées au contact alimentaire
Les applications types sont l'industrie pharmaceutique, l'aérospatiale, les semi-conducteurs, l'agro-alimentaire, l'automobile, les laboratoires, l'imprimerie et les soins de santé.
Poids de base : 73 g/m²
Absorption: 600%
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité