7-Ethoxyresorufin ≥95%, Solide
Fournisseur: Cayman Chemical
16122-10 16122-1
CAYM16122-10EA 362 EUR InStock
CAYM16122-10 CAYM16122-1
7-Ethoxyresorufin ≥95%, Solide
7-Ethoxyresorufin
7-Ethoxyresorufin (7-ER) is a fluorometric substrate for and competitive inhibitor of cytochrome P450 1A1 (Km ranges from 0,11-0,23 µM; IC50 = 0,1 µM)
It has been used to study the metabolism of arachidonic acid and the mechanisms of vasodilation. 7-ER also has been shown to inhibit nitric oxide synthesis by uncoupling neuronal nitric oxide synthase (Ki = 0,76 µM)
Formule: C₁₄H₁₁NO₃
MW: 241,246 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037661
Numéro CAS: 5725-91-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité