Membrane disc filters, GLA-5000 PVC
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
514-0469EA 246 EUR InStock
514-0469 514-0466 514-0467 514-0468
Membrane disc filters, GLA-5000 PVC
Filtres Filtres à membrane
Inherently low ash membrane ideally suited for multiple NIOSH analytical methods.
  • Assures gravimetric stability with low moisture pick-up and low tare weight
  • Low ash. Provides interference-free silica determinations
  • 5 μm pore size meets NIOSH and OSHA requirements
  • 25 and 37 mm sizes are ideal for use in Pall air monitoring cassettes
Excellent membrane choice for sampling airborne metals, silica, and dust.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité