Nylaflo™ Membrane Disc Filters
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
66601 66602 66603 66604 66606 66607 66608 66609 66610
514-4054EA 149 EUR InStock
514-4054 514-4055 516-7949 516-7950 516-7951 514-4056 514-4057 516-7954 516-7955
Nylaflo™ Membrane Disc Filters
Filtres Filtres à membrane
Naturally hydrophilic highly versatile laboratory membrane filter.
  • Excellent chemical compatibility with esters, bases, and alcohols
  • HPLC certified. Provides assurance that the filter will not add artifacts to your analysis
Useful for a wide range of applications. Offers broad chemical resistance to common solvents.
Not recommended for acids >1 N or halogenated solvents.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité