EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique) ≥98%, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
Management of Change (MOC) category = N
L657-06EA 0 EUR InStock
L657-06 L657-05
EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique) ≥98%, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique)
Formule: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Point de fusion: 240…244 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004291
Numéro CAS: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Merck Index: 13,03560
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98 %
Assay (C₁₄H₂₄N₂O₁₀) ≥98 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité