L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Propanol-2 ≥99.5%, CMOS for Microelectronic, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
Gestion du changement (MOC) catégorie = R
9059-08EA 0 EUR InStock
9059-08 9059-09 9059-10
Propanol-2 ≥99.5%, CMOS for Microelectronic, J.T.Baker®
Propanol-2
Formule: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
ONU: 1219
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Microelectronic Use = 99.5 %
Assay (CH₃CHOHCH₃) ≥ 99.5 %
Color (APHA) ≤ 10
Residue after Evaporation ≤ 4 ppm
Solubility in H₂O Passes Test
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤ 0.05 %
Acidity (µeq/g) ≤ 0.2
Alkalinity (µeq/g) ≤ 0.1
Chloride (Cl) ≤ 0.2 ppm
Phosphate (PO₄) ≤ 0.3 ppm
Trace Impurities - Aluminum (Al) ≤ 50.0 ppb
Arsenic and Antimony (as As) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Barium (Ba) ≤ 20.0 ppb
Trace Impurities - Beryllium (Be) ≤ 100.0 ppb
Trace Impurities - Bismuth (Bi) ≤ 100.0 ppb
Trace Impurities - Boron (B) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Cadmium (Cd) ≤ 20.0 ppb
Trace Impurities - Calcium (Ca) ≤ 50.0 ppb
Trace Impurities - Chromium (Cr) ≤ 20.0 ppb
Trace Impurities - Cobalt (Co) ≤ 20 ppb
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Gallium (Ga) ≤ 50 ppb
Trace Impurities - Germanium (Ge) ≤ 50.0 ppb
Trace Impurities - Gold (Au) ≤ 20 ppb
Heavy Metals (as Pb) ≤ 200.0 ppb
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 50.0 ppb
Trace Impurities - Lead (Pb) ≤ 20.0 ppb
Trace Impurities - Lithium (Li) ≤ 50.0 ppb
Trace Impurities - Magnesium (Mg) ≤ 20 ppb
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤ 15.0 ppb
Trace Impurities - Molybdenum (Mo) ≤ 100.0 ppb
Trace Impurities - Nickel (Ni) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Niobium (Nb) ≤ 100.0 ppb
Trace Impurities - Potassium (K) ≤ 100 ppb
Trace Impurities - Silicon (Si) ≤ 50 ppb
Trace Impurities - Silver (Ag) ≤ 20.0 ppb
Trace Impurities - Sodium (Na) ≤ 100.0 ppb
Trace Impurities - Strontium (Sr) ≤ 20.0 ppb
Trace Impurities - Tantalum (Ta) ≤ 100.0 ppb
Trace Impurities - Thallium (Tl) ≤ 10.0 ppb
Trace Impurities - Tin (Sn) ≤ 100 ppb
Trace Impurities - Titanium (Ti) ≤ 20 ppb
Trace Impurities - Vanadium (V) ≤ 100.0 ppb
Trace Impurities - Zinc (Zn) ≤ 50 ppb
Trace Impurities - Zirconium (Zr) ≤ 100.0 ppb
Particle Count at point of fill - 0.5 µm and greater (Rion KS42AF) ≤ 150 par/ml
Particle Count at point of fill - 1.0 µm and greater (Rion KS42AF) ≤ 25 par/ml
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité