Acétone, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
3413.5000EA 0 EUR InStock
3413.5000 3413.9010
Acétone, J.T.Baker®
Acetone
Formule: CH₃COCH₃
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
ONU: 1090
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=14060ee06e1694ad879b7689cbcf85e74aa62c24&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (by GC) min. 99 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité