Ammonium chlorure ≥99.5% (par titration argentométrique), soluble, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Attention
Management of Change (MOC) category = N
3384-12EA 0 EUR InStock
3384-12 3384-09 3384-20
Ammonium chlorure ≥99.5% (par titration argentométrique), soluble, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Ammonium chloride
Formule: NH₄Cl
Point de fusion: 335 °C
Densité: 1.53 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011420
Numéro CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=0a37e08e2cb01fc6e0bca4804b48ba22a9054eb3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.5%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.001%
ACS - Assay (NH₄Cl) (by Ag titrn) ≥99.5 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.001 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Iron (Fe) ≤2 ppm
ACS - Magnesium (Mg) ≤5 ppm
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 4.5 - 5.5
ACS - Phosphate (PO₄) ≤2 ppm
ACS - Residue after Ignition ≤0.01 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.002 %
ACS - Appearance (white crystals) Passes Test
Heavy Metals (as Pb) ≤2 ppm
Nitrate (NO₃) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité