Ammoniaque 28,0 - 30,0% (base NH₃), AR® ACS (26° Baume), Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
3256-45EA 81.83 EUR InStock
3256-45 3256-20
Ammoniaque 28,0 - 30,0% (base NH₃), AR® ACS (26° Baume), Macron Fine Chemicals™
Ammoniaque
Formule: NH₃
Point d'ébullition: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60…–57.5 °C
Densité: 0.90 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
ONU: 2672
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 28.0 - 30.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.002%
ACS - Assay (as NH₃) 28.0 - 30.0 %
Appearance Passes Test
ACS - Carbon Dioxide (CO₂) ≤ 0.002 %
ACS - Residue after Ignition ≤ 0.002 %
ACS - Substances Reducing Permanganate Passes Test
Arsenic and Antimony (as As) ≤ 3 ppm
Chloride (Cl) ≤ 0.5 ppm
Trace Impurities - Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.5 ppm
Nitrate (NO₃) ≤ 2 ppm
Phosphate (PO₄) ≤ 2 ppm
Sulfate (SO₄) ≤ 2 ppm
Trace Impurities - Aluminum (Al) ≤ 0.300 ppm
Trace Impurities - Boron (B) ≤ 0.100 ppm
Trace Impurities - Calcium (Ca) ≤ 0.300 ppm
Trace Impurities - Chromium (Cr) ≤ 0.200 ppm
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤ 0.10 ppm
Trace Impurities - Gold (Au) ≤ 0.300 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 0.2 ppm
Trace Impurities - Lead (Pb) ≤ 0.200 ppm
Trace Impurities - Magnesium (Mg) ≤ 0.300 ppm
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤ 0.200 ppm
Trace Impurities - Nickel (Ni) ≤ 0.1 ppm
Trace Impurities - Potassium (K) ≤ 0.300 ppm
Trace Impurities - Sodium (Na) ≤ 2.000 ppm
Trace Impurities - Tin (Sn) ≤ 0.300 ppm
Trace Impurities - Titanium (Ti) ≤ 0.300 ppm
Trace Impurities - Zinc (Zn) ≤ 0.300 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité