Ammonium sulfate ≥99.0%, GenAR® pour les biotechnologies, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
7725-88EA 428.71 EUR InStock
7725-88 7725-22 7725-65
Ammonium sulfate ≥99.0%, GenAR® pour les biotechnologies, Macron Fine Chemicals™
Ammonium sulphate
Formule: (NH₄)₂SO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003391
Numéro CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay ≥99.0 %
Solubility Passes Test
ACS - Arsenic (As) ≤0.00002 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.0002 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.0003 %
ACS - Nitrate (NO₃) ≤0.0002 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.0005 %
ACS - Residue on Ignition ≤0.005 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 6.0
Copper (Cu) ≤1 ppm
Zinc (Zn) ≤1.000 ppm
Enzyme Activity - DNase Activity Passes Test
Enzyme Activity - RNase Activity Passes Test
Enzyme Activity - Protease Activity Passes Test
Endotoxin Concentration (EU/g) ≤2.5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité