Ammonium sulfate ≥99.0%, granuleux, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Attention
3512-65EA 3125.94 EUR InStock
3512-65 3512-06 3512-12 3512-25 3512-28 3512-88
Ammonium sulfate ≥99.0%, granuleux, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Ammonium sulphate
Formule: (NH₄)₂SO₄
Point de fusion: 336…339 °C
Densité: 1.77 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003391
Numéro CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
ATTEINDRE: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.005%
ACS - Assay ((NH₄)₂SO₄) (A.C.S.) ≥99.0 %
ACS - Residue on Ignition ≤0.005 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 6.0
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Chloride (Cl) ≤3 ppm
ACS - Nitrate (NO₃) ≤0.001 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤3 ppm
ACS - Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy Metals (as Pb) ≤3 ppm
Arsenic (As) ≤0.200 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité