L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Alcool benzylique 98.0-100.5% NF, Multi-Compendial faible teneur en peroxyde, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
Synonyms: Benzenemethanol, Phenylmethanol, Phenylcarbinol
9039-12EA 514.74 EUR InStock
9039-12 9039-10 9039-14
Alcool benzylique 98.0-100.5% NF, Multi-Compendial faible teneur en peroxyde, J.T.Baker®
Alcool benzylique
Suitable for use in the manufacture of parenteral dosage forms.
Formule: C₆H₅CH₂OH
MW: 108.14 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15.3 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004599
Numéro CAS: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Index: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product
Meets J.P. Chemical Specifications
Meets N.F. Requirements
Meets B.P. Chemical Specifications
Meets E.P. Chemical Specifications
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical
NF - Assay 98.0 - 100.5 %
NF - Clarity of Solution Passes Test
NF - Color of Solution Passes Test
NF - Identification Passes Test
NF - Peroxide Value ≤5
NF - Related Substances - Benzaldehyde ≤0.05 %
NF - Related Substances - Cyclohexylmethanol ≤0.10 %
NF - Related Substances - Total Other Peaks ≤0.02 %
NF - Related Substances - Total other peaks >RT of benzyl alcohol ≤0.2 %
NF - Refractive Index, n²ºD 1.538 - 1.541
NF - Acidity Passes Test
NF - Residue on Evaporation ≤0.05 %
Solubility Passes Test
EP/BP - Assay 98.0 - 100.5 %
EP/BP - Identification Passes Test
EP/BP - Acidity Passes Test
EP/BP - Appearance of Solution Passes Test
EP/BP - Refractive Index, n²ºD 1.538 - 1.541
EP/BP - Peroxide Value ≤5
EP/BP - Residue on Evaporation ≤0.05 %
EP/BP - Related Substances - Benzaldehyde ≤0.05 %
EP/BP - Related Substances - Cyclohexylmethanol ≤0.10 %
EP/BP - Related Substances - Total Other Peaks ≤0.02 %
EP/BP - Related Substances - Total other peaks >RT of benzyl alcohol ≤0.2 %
JP - Assay 98.0 - 100.5 %
JP - Identification Passes Test
JP - Refractive Index, n²ºD 1.538 - 1.541
JP - Specific Gravity at 20°/20°C 1.043 - 1.049
JP - Clarity and Color of Solution Passes Test
JP - Acidity Passes Test
JP - Related Substances - Benzaldehyde ≤0.05 %
JP - Related Substances - Cyclohexylmethanol ≤0.10 %
JP - Related Substances - Total Other Peaks ≤0.02 %
JP - Related Substances - Total other peaks >RT of benzyl alcohol ≤0.2 %
JP - Peroxide Value ≤5
JP - Residue on Evaporation ≤0.05 %
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product.
Suitable for use in the manufacture of parenteral dosage forms.
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité