Calcium oxyde 95.0-100.5% FCC, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Synonyms: Oxyde de calcium
4268-24EA 0 EUR InStock
4268-24
Calcium oxyde 95.0-100.5% FCC, Macron Fine Chemicals™
Calcium oxyde
Formule: CaO
MW: 56,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010911
Numéro CAS: 1305-78-8
ONU: 1910
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Food GMP Manufactured Product
Meets F.C.C. Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Food Chemical
FCC - Assay (CaO) 95.0 - 100.5 %
FCC - Identification Passes Test
FCC - Acid-Insoluble Substances ≤1 %
FCC - Alkalies or Magnesium ≤3.6 %
FCC - Arsenic (As) ≤3 mg/kg
FCC - Fluoride (F) ≤0.015 %
FCC - Lead (Pb) ≤2 mg/kg
FCC - Loss on Ignition ≤10.0 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité