Calcium chlorure, anhydre 93.0-100.5%, CALTAC FCC, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Attention
Synonyms: Chlorure de calcium
4880-40EA 0 EUR InStock
4880-40 MACR4880-25 4880-55 4880-32
Calcium chlorure, anhydre 93.0-100.5%, CALTAC FCC, Macron Fine Chemicals™
Calcium chlorure
  • Food GMP manufactured product
Formule: CaCl₂
MW: 110,98 g/mol
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 772 °C
Densité: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010903
Numéro CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
ATTEINDRE: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Food GMP Manufactured Product
Meets F.C.C. Requirements
Preserve in Tight Containers
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Food Chemical
FCC - Assay (CaCl₂) 93.0 - 100.5 %
FCC - Identification A Passes Test
FCC - Identification B Passes Test
Solubility Passes Test
Acid-Insoluble Substances - Retained Mass ≤0.02 %
Acid-Insoluble Substances - No Particles >2mm Passes Test
Arsenic (As) ≤3 mg/kg
Fluoride (F) ≤0.004 %
FCC - Lead (Pb) ≤5 mg/kg
Magnesium and Alkali Salts ≤5.0 %
pH (1 in 20) 4.5 - 11.0
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité