Chloroforme, AR®, Réactif de Laboratoire, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Synonyms: Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
5411-45EA 484.33 EUR InStock
5411-45 5411-25
Chloroforme, AR®, Réactif de Laboratoire, Macron Fine Chemicals™
Chloroforme
Formule: CHCl₃
MW: 119,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité