Acide citrique, anhydre 99.5-100.5% (base anhydre), en poudre USP, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
0122-05EA 225.72 EUR InStock
0122-05 0122-07 0122-R 0122-SA 0122-B1 0122-01
Acide citrique, anhydre 99.5-100.5% (base anhydre), en poudre USP, J.T.Baker®
Acide citrique
Certifications: All the products are cGMP produced and meet USP grade standards.
Formule: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
MW: 192,13 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 149…151 °C
Densité: 1,44 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011669
Numéro CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
ATTEINDRE: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/46/725046.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product
Meets U.S.P Requirements
Preserve in Tight Containers
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical
USP - Assay (HOC(COOH)(CH₂COOH)₂) (anhydrous basis) 99.5 - 100.5 %
USP - Clarity of Solution Passes Test
USP - Color of Solution Passes Test
USP - Identification Passes Test
USP - Residue on Ignition ≤0.1 %
USP - Oxalic Acid ≤0.036 %
USP - Sulfate (SO₄) ≤0.015 %
USP - Readily Carbonizable Substances Passes Test
USP - Identification C: Water (H₂O) ≤1.0 %
Must be subjected to further processing during the preparation of
injectable dosage forms
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Metallic Residues: No metal catalysts or metal reagents, as defined by
EMA Guideline EMEA/CHMP/SWP/4446/2000 , are used in the production of
this material.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité