Cyclohexanone, AR®, Réactif de Laboratoire, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
6787-25EA 109.99 EUR InStock
6787-25
Cyclohexanone, AR®, Réactif de Laboratoire, Macron Fine Chemicals™
Cyclohexanone
Formule: C₆H₁₀(=O)
MW: 98,14 g/mol
Point d'ébullition: 154,3…155.6 °C
Point de fusion: –31…–28,9 °C
Point d'éclair: 43…44 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00001625
Numéro CAS: 108-94-1
ONU: 1145
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/57/771257.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité