Ether diéthylique, ChromAR® pour HPLC, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Synonyms: 2,2'-Oxybiséthane2,2'-OxydiéthaneOxyde de diéthyleEther éthylique
6727-25EA 77.26 EUR InStock
6727-25
Ether diéthylique, ChromAR® pour HPLC, Macron Fine Chemicals™
Ether diéthylique
Formule: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011646
Numéro CAS: 60-29-7
ONU: 1155
ADR: 3,I
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité