di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Synonyms: sec-Sodium phosphate, Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Disodium phosphate, Dibasic sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate, di-Sodium hydrogen orthophosphate dodecahydrate
P116-33EA 75.29 EUR InStock
P116-33 P116-42
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté
Formule: Na₂HPO₄·12H₂O
MW: 358,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149181
Numéro CAS: 10039-32-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité