L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Éthanol absolute 99,5, BAKER ANALYZED® UV, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Ethyl alcohol
8029.2500EA 235.11 EUR InStock
8029.2500 8029.0500
Éthanol absolute 99,5, BAKER ANALYZED® UV, J.T.Baker®
Éthanol
Formule: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Point d'ébullition: 78.3
Point de fusion: -117
Point d'éclair: 12
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
ONU: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 99.5 %
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Water (H2O) max. 0.2 %
Ultraviolet Absorbance,(1.00-cm path vs water; curve smooth throughout stated range with no extraneous impurity peaks).
at 210 nm max. 1.00
at 220 nm max. 0.50
at 230 nm max. 0.20
at 250 nm max. 0.05
at 270-400 nm max. 0.01
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité