Ethyle acétate, AR®, Réactif de Laboratoire, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Synonyms: Acetic acid ethyl ester
6780-45EA 424.79 EUR InStock
6780-45 6780-25
Ethyle acétate, AR®, Réactif de Laboratoire, Macron Fine Chemicals™
Ethyl acetate
Formule: CH₃COOC₂H₅
MW: 88,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
ONU: 1173
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité