Acide chlorhydrique Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
P112-33EA 29.89 EUR InStock
P112-33 P112-36
Acide chlorhydrique Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité