Acide chlorhydrique 10% en solution aqueuse NF, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
2608-08EA 0 EUR InStock
2608-08 2608-22 2608-45 2608-02
Acide chlorhydrique 10% en solution aqueuse NF, Macron Fine Chemicals™
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product
Meets N.F. Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical 9.5 - 10.5
NF - Assay (HCl)(g/100ml) 9.5 - 10.5
NF - Identification (Cl) Passes Test
NF - Residue on Ignition ≤2 mg
NF - Free Bromine or Chlorine Passes Test
NF - Sulfate (SO₄) Passes Test
NF - Sulfite (SO₃) Passes Test
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Elemental Impurities (USP 232) - Information on elemental impurities for
this product is available on the associated Product Regulatory Data
Sheet and elemental impurity profile report.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité