L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Propanol-2 99,0 GC_ASSAY_METHOD USP, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
Synonyms: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
3031-08EA 137.03 EUR InStock
3031-08 3031-19 3031-26
Propanol-2 99,0 GC_ASSAY_METHOD USP, Macron Fine Chemicals™
Propanol-2
Formule: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –88.5 °C
Densité: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
ONU: 1219
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets U.S.P Requirements
GMP Manufactured Product
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical = 99.0 %
USP - Assay (CH₃CHOHCH₃) (by GC) ≥99.0 %
USP - Appearance (clear, colorless liquid) Passes Test
USP - Identification A Passes Test
USP - Identification B Passes Test
USP - Specific Gravity at 25°/25°C 0.783 - 0.787
USP - Acidity (mL) ≤0.70
USP - Nonvolatile Residue ≤0.005 %
USP - Refractive Index, n²ºD 1.376 - 1.378
USP - Water (H₂O) ≤0.5 %
USP - Volatile Impurities - Ethyl ether ≤0.1 %
USP - Volatile Impurities - Acetone ≤0.1 %
USP - Volatile Impurities - Diisopropyl ether ≤0.1 %
USP - Volatile Impurities - 1-Propanol ≤0.1 %
USP - Volatile Impurities - 2-Butanol ≤0.1 %
USP - Volatile Impurities - Total ≤1.0 %
USP - Benzene ≤2 ppm
Residual solvents – Only the Class 2 solvent cyclohexane and Class 3
solvents are likely to be present. Cyclohexane is controlled below the
USP 467 Option 1 limit. All Class 3 solvents are less than 0.5%.
Class 3 solvents acetone, n-butanol, sec-butanol and iso-butanol are
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité