D-Lactose monohydraté, en poudre NF, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
2249-01EA 72.11 EUR InStock
2249-01 2249-05 2249-07
D-Lactose monohydraté, en poudre NF, J.T.Baker®
Lactose monohydraté
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
MW: 360,32 g/mol
Point de fusion: 223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150747
Numéro CAS: 64044-51-5
EINECS: 200-559-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product
Meets N.F. Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical
NF - Clarity and Color of Solution Passes Test
NF - Identification A Passes Test
NF - Identification B Passes Test
NF - Specific Rotation [Å]²º^D (+) 54.4 - 55.9 Degree
Microbial Limits - Total Aerobic Count (per g) ≤100
Microbial Limits - Total Combined Molds and Yeasts Count (per g) ≤50
Microbial Limits - Escherichia coli Passes Test
NF - Acidity or Alkalinity Passes Test
NF - Loss on Drying at 80°C ≤0.5 %
NF - Water (H₂O) 4.5 - 5.5 %
NF - Residue on Ignition ≤0.1 %
NF - Protein and Light-Absorbing Impurities Passes Test
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Elemental Impurities (USP 232, EP 5.20) - Information on elemental
impurities for this product is available on the associated Product
Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité