L(+)-Sérine, Multi-Compendial, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Synonyms: H-Ser-OH(S)-(+)-Sérine
Gestion du changement (MOC) catégorie = R
4934-06EA 0 EUR InStock
4934-06 MACR4934-07 4934-09
L(+)-Sérine, Multi-Compendial, Macron Fine Chemicals™
L(+)-Sérine
Formule: C₃H₇NO₃
MW: 105,09 g/mol
Point de fusion: 228 °C (déc.)
Densité: 1,60 g/ml (22 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064224
Numéro CAS: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product
Meets B.P. Chemical Specifications
Meets E.P. Chemical Specifications
Meets U.S.P Requirements
Preserve in well-closed containers.
Store in well-closed,light-resistant containers
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical
USP - Assay (C₃H₇NO₃) (dried basis) 98.5 - 101.5 %
USP - Identification Passes Test
USP - Specific Rotation [Å]²⁵ D (+) 14.0 - 15.6 Degree
USP - Loss on Drying at 105°C ≤ 0.2 %
USP - Residue on Ignition ≤ 0.1 %
USP - Chloride (Cl) ≤ 0.05 %
USP - Sulfate (SO₄) ≤ 0.03 %
USP - Iron (Fe) ≤ 0.003 %
USP - Related Compounds - Individual Impurities ≤ 0.5 %
USP - Related Compounds - Total Impurities ≤ 2.0 %
EP/BP - Assay (C₃H₇NO₃) (dried basis) 98.5 - 101.0 %
EP/BP - Identification A Passes Test
EP/BP - Identification B Passes Test
EP/BP - Appearance of Solution Passes Test
EP/BP - Specific Rotation [Å]²ºD (+) 14.0 - 16.0 Degree
EP/BP-Ninhydrin-Positive Substances-Each ≤ 0.2 %
EP/BP-Ninhydrin-Positive Substances-Total Impurities ≤ 0.5 %
EP/BP - Chloride (Cl) ≤ 200 ppm
EP/BP - Sulfate (SO₄) ≤ 300 ppm
EP/BP - Ammonium (NH₄) ≤ 0.02 %
EP/BP - Iron (Fe) ≤ 10 ppm
EP/BP - Loss on Drying ≤ 0.5 %
EP/BP - Ash (sulfated) ≤ 0.1 %
Endotoxin Concentration, IU/mg, For Information Only
Only Class 2 Solvents (Methanol) are likely to be present. All are
below Option 1 limits.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité