Magnésium sulfate heptahydraté 98.0-102.0% (par titration EDTA), soluble, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Synonyms: sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
6066-04EA 0 EUR InStock
6066-04 6066-20
Magnésium sulfate heptahydraté 98.0-102.0% (par titration EDTA), soluble, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Magnésium sulfate heptahydraté
Formule: MgSO₄·7H₂O
MW: 246,48 g/mol
Point de fusion: 1124 °C
Densité: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149785
Numéro CAS: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (MgSO₄·7H₂O) (by EDTA titrn) 98.0 - 102.0 %
ACS - Ammonium (NH₄) ≤0.002 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.02 %
ACS - Chloride (Cl) ≤5 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Iron (Fe) ≤5 ppm
ACS - Manganese (Mn) ≤5.000 ppm
ACS - Nitrate (NO₃) ≤0.002 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 8.2
ACS - Potassium (K) ≤0.005 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.005 %
ACS - Strontium (Sr) ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité