Magnésium sulfate heptahydraté 99-100.5%, GenAR® USP pour usage parentéral, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Management of Change (MOC) category = R
4200-07EA 0 EUR InStock
4200-07 4200-20
Magnésium sulfate heptahydraté 99-100.5%, GenAR® USP pour usage parentéral, Macron Fine Chemicals™
Magnésium sulfate heptahydraté
Formule: MgSO₄·7H₂O
Numéro MDL: MFCD00149785
Numéro CAS: 10034-99-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Food GMP Manufactured Product
Meets U.S.P Requirements
GMP Manufactured Product
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Food Chemical
Bulk Pharmaceutical Chemical
USP - Assay (as MgSO₄) 99.0 - 100.5 %
USP - Identification A Passes Test
USP - Identification B Passes Test
USP - pH (1 in 20) 5.0 - 8.8
USP - Loss on Ignition 40.0 - 52.0 %
USP - Chloride (Cl) ≤ 0.014 %
USP - Selenium (Se) ≤ 0.003 %
USP - Iron (Fe)(µg/g) ≤ 0.5
Solubility (5 in 50) Passes Test
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product. 99.5 - 100.5 %
Metallic Residues: No metal catalysts or metal reagents, as defined by EMA Guideline EMEA/CHMP/SWP/4446/2000 , are used in the production of this material. Passes Test
FCC - Identification B Passes Test
FCC - Loss on Ignition 40.0 - 52.0 %
FCC - Lead (Pb) = 4 mg/kg
FCC - Selenium (Se) = 0.003 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité