Mercure (II) chlorure ≥99.5%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
2594-04EA 56.59 EUR InStock
2594-04 2594-01
Mercure (II) chlorure ≥99.5%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Mercure (II) chlorure
Formule: HgCl₂
MW: 271,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011041
Numéro CAS: 7487-94-7
ONU: 1624
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (HgCl₂) ≥99.5 %
Residue after Reduction ≤0.020 %
Solution in Ether Passes Test
Iron (Fe) ≤0.002 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité