Méthanol ≥99% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
7669-33EA 56.87 EUR InStock
7669-33 7669-38 7669-39
Méthanol ≥99% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Méthanol
Formule: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
ONU: 1230
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité