Méthyléthylcétone, AR®, Réactif de Laboratoire, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Synonyms: Butanone-2MEKAdditif EK 500
5447-25EA 118.55 EUR InStock
5447-25
Méthyléthylcétone, AR®, Réactif de Laboratoire, Macron Fine Chemicals™
Méthyléthylcétone
Formule: C₂H₅COCH₃
MW: 72,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011648
Numéro CAS: 78-93-3
ONU: 1193
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/79/720379.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité