Polysorbate 20, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
X251-07EA 369.02 EUR InStock
X251-07 X251-09
Polysorbate 20, J.T.Baker®
Polysorbate 20
Formule: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00165986
Numéro CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Identification (by IR) Passes Test
Not intended for Injectable Drug Use.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité