L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Potassium acétate 99,0-100,5 Dried, granular USP, multi-compendial Endotoxins_tested, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Acetic acid potassium salt
2917-07EA 1250 EUR InStock
2917-07 2917-05 2917-R
Potassium acétate 99,0-100,5 Dried, granular USP, multi-compendial Endotoxins_tested, J.T.Baker®
Potassium acétate
  • GMP manufactured
  • Lot analysis provided.
Formule: CH₃COOK
MW: 98.14 g/mol
Point de fusion: 304 °C
Densité: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012458
Numéro CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets E.P. Chemical Specifications 99.0 - 100.5%
GMP Manufactured Product Passes Test
Meets B.P. Chemical Specifications Passes Test
Meets U.S.P Requirements ≤1.0%
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging 7.5 - 8.5
Bulk Pharmaceutical Chemical ≤0.03%
USP - Assay (CH₃COOK) (dried basis) 99.0 - 100.5 %
USP - Endotoxin Concentration (2.5 EU/g max.) Passes Test
USP - Identification Passes Test
USP - Loss on Drying ≤1.0 %
USP - pH (1 in 20) 7.5 - 8.5
USP - Residual Acetic Acid, For Information Only 7.5 - 9.0
USP - Sodium (Na) ≤0.03 %
EP/BP - Assay (CH₃COOK) (dried basis) 99.0 - 101.0 %
EP/BP - Aluminum (Al) ≤1 ppm
EP/BP - Identification A Passes Test
EP/BP - Identification B Passes Test
EP/BP - Appearance of Solution Passes Test
EP/BP - pH (1 in 20) 7.5 - 9.0
EP/BP - Reducing Substances Passes Test
EP/BP - Chloride (Cl) ≤200 ppm
EP/BP - Sulfate (SO₄) ≤200 ppm
EP/BP - Iron (Fe) ≤20 ppm
EP/BP - Sodium (Na) ≤0.50 %
EP/BP - Loss on Drying ≤3.0 %
Additional Analytical Control - Arsenic (As) ≤8 ppm
Only Class 3 Solvents are likely to be present. Residual concentration of all Class 3 Solvents is <0.5%.
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..