Potassium hydrogénocarbonate 99.7-100.5%, granuleux, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Synonyms: Potassium bicarbonate
Gestion du changement (MOC) catégorie = N
6748-20EA 0 EUR InStock
MACR6748-06 6748-20 6748-03
Potassium hydrogénocarbonate 99.7-100.5%, granuleux, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Potassium hydrogénocarbonate
Formule: KHCO₃
MW: 100,12 g/mol
Point de fusion: 292 °C
Densité: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011402
Numéro CAS: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (KHCO₃) 99.7 - 100.5 %
ACS - Ammonium (NH₄) ≤0.0005 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.002 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Iron (Fe) ≤5 ppm
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.001 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.0005 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.03 %
ACS - Sulfur Compounds (as SO₄) ≤0.003 %
Appearance (colorless, transparent granules)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité