L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Potassium chlorure 99,0-100,5 Dried, crystals USP, FCC, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
Synonyms: Potassiumchloride
3046-01EA 71.69 EUR InStock
3046-01 3046-05 3046-07 3046-R
Potassium chlorure 99,0-100,5 Dried, crystals USP, FCC, J.T.Baker®
Potassium chlorure
Avantor excipients are used during the formulation process in a wide range of applications. Avantor provides high-purity and performance excipients that serve as fillers, binders, disintegrants, lubicants, flavors, emulsifiers and preservatives. All the p
Formule: KCl
MW: 74.55 g/mol
Point d'ébullition: 1420 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 773 °C
Densité: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product
Meets U.S.P Requirements
Food GMP Manufactured Product
Meets F.C.C. Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Food Chemical
Bulk Pharmaceutical Chemical
USP - Assay (KCl) (dried basis) 99.0 - 100.5 %
USP - Acidity or Alkalinity Passes Test
USP - Calcium and Magnesium Passes Test
USP - Identification A Passes Test
USP - Identification B Passes Test
USP - Bromide (Br) ≤0.1 %
USP - Iodides (I) ≤0.005 %
USP - Loss on Drying ≤1.0 %
USP - Sodium (Na) Passes Test
FCC - Assay (KCl) (dried basis) 99.0 - 100.5 %
FCC - Acidity or Alkalinity Passes Test
FCC - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
FCC - Identification A Passes Test
FCC - Identification B Passes Test
FCC - Iodide and/or Bromide Passes Test
FCC - Loss on Drying ≤1.0 %
FCC - Sodium (Na) Passes Test
Appearance (White crystals) Passes Test
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Elemental Impurities (USP 232, EP 5.20) - Information on elemental
impurities for this product is available on the associated Product
Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité