L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Potassium iodure 99,0, granular, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Dipotassium diiodide, Kali iodide
3162-01EA 0 EUR InStock
3162-01 3162-07 3162-09
Potassium iodure 99,0, granular, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Potassium iodure
Formule: Kl
MW: 166 g/mol
Point d'ébullition: 1330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 686
Densité: 3.10 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.005%
Assay (KI) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Loss on Drying at 150°C ≤0.2 %
pH of 5% Solution at 25°C 6.0 - 9.2
Chloride and Bromide (as Cl) ≤0.01 %
Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Iodate (IO₃) ≤3 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤2.0 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité