Potassium permanganate ≥99.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Permanganate de potassium
3228-07EA 0 EUR InStock
3228-07
Potassium permanganate ≥99.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
MW: 158,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
ONU: 1490
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (KMnO₄) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.2 %
Chloride and Chlorate (as Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO₄) ≤0.02 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité