Potassium dihydrogénophosphate ≥99.0% (par acidimétrie), soluble, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Attention
7100-19EA 914.28 EUR InStock
7100-19 7100-20 MACR7100-06
Potassium dihydrogénophosphate ≥99.0% (par acidimétrie), soluble, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Potassium dihydrogénophosphate
Formule: KH₂PO₄
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 253 °C
Densité: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
ATTEINDRE: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (KH₂PO₄) (by acidimetry) ≥99.0 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.002 %
ACS - Loss on Drying at 105°C ≤0.2 %
ACS - Nitrogen Compounds (as N) ≤0.001 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.005 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.003 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 4.1 - 4.5
Appearance (white crystals)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité