L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Potassium dihydrogénophosphate 98.0-100.5% desséché NF, FCC, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
Synonyms: Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
3247-05EA 311.92 EUR InStock
3247-05 3247-07 3247-60 3247-65 3247-W3
Potassium dihydrogénophosphate 98.0-100.5% desséché NF, FCC, J.T.Baker®
Potassium dihydrogénophosphate
  • Food GMP manufactured product
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product.
Certifications: Meets FCC and NF requirements.
Attention: Store at 20° to 25°C (68° to 77°F), excursion permitted to 15° to 30°C (59° to 86°F) [see USP controlled Room Temperature].
Formule: KH₂PO₄
MW: 136.09 g/mol
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 253 °C
Densité: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
ATTEINDRE: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product 98.0 - 100.5%
Meets N.F. Requirements ≤3 ppm
Food GMP Manufactured Product ≤10 mg/kg
Meets F.C.C. Requirements Passes Test
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging Passes Test
Bulk Pharmaceutical Chemical ≤0.2%
Bulk Food Chemical ≤5 ppm
NF - Assay (KH₂PO₄) (dried basis) 98.0 - 100.5 %
NF - Arsenic (As) ≤3 ppm
NF - Fluoride (F) ≤10 mg/kg
NF - Identification A Passes Test
NF - Identification B Passes Test
NF - Insoluble Substances ≤0.2 %
NF - Lead (Pb) ≤5 ppm
NF - Loss on Drying at 105°C ≤1.0 %
FCC - Assay (KH₂PO₄) (dried basis) 98.0 - 100.5 %
FCC - Arsenic (As) ≤3 ppm
FCC - Fluoride (F) ≤10 mg/kg
FCC - Identification A Passes Test
FCC - Identification B Passes Test
FCC - Insoluble Substances ≤0.2 %
FCC - Lead (Pb) ≤2 mg/kg
FCC - Loss on Drying at 105°C ≤1.0 %
Color (APHA), For Information Only
Aluminum (Al), For Information Only
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Elemental Impurities (USP 232, EP 5.20) - Information on elemental
This product has been filled to +/- 1% of the stated net weight.
impurities for this product is available on the associated Product
Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité