Propanediol-1,2 ≥99.5% (par GC) USP, FCC, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Gestion du changement (MOC) catégorie = R
6263-19EA 0 EUR InStock
6263-19
Propanediol-1,2 ≥99.5% (par GC) USP, FCC, Macron Fine Chemicals™
Propanediol-1,2
Formule: CH₃CH(OH)CH₂OH
MW: 76,1 g/mol
Point d'éclair: 99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064272
Numéro CAS: 57-55-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/57/710557.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product
Meets F.C.C. Requirements
Meets U.S.P Requirements
Food GMP Manufactured Product
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Food Chemical
Bulk Pharmaceutical Chemical
USP - Assay (CH₃CHOHCH₂OH) (by GC) ≥ 99.5 %
USP - Identificaton A (IR) Passes Test
USP - Identification B - Diethylene Glycol ≤ 0.10 %
USP - Identification B - Ethylene Glycol ≤ 0.10 %
USP - Identification C Passes Test
USP - Acidity Passes Test
USP - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤ 0.2 %
USP - Residue on Ignition ≤ 0.007 %
USP - Chloride (Cl) ≤ 0.007 %
USP - Sulfate (SO₄) ≤ 0.006 %
FCC - Assay (CH₃CHOHCH₂OH) (by GC) ≥ 99.5 %
FCC - Acidity Passes Test
FCC - Identificaton A (IR) Passes Test
FCC - Lead (Pb) ≤ 1 mg/kg
FCC - Residue on Ignition ≤ 0.007 %
FCC - Specific Gravity at 25°/25°C 1.035 - 1.037
FCC - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤ 0.20 %
FCC - Distilling Range(Lower) 185 - 189 °C
FCC - Distilling Range(Upper) 185 - 189 °C
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Metallic Residues: No metal catalysts or metal reagents, as defined by
EMA Guideline EMEA/CHMP/SWP/4446/2000 , are used in the production of
this material.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité