Argent nitrate 99.0-100.5% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
P100-31EA 0 EUR InStock
P100-31 P100-33 P100-36 P100-42 MACRP100-38
Argent nitrate 99.0-100.5% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
ONU: 1493
ADR: 5.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=de8e16bfde4b029c88ebd92452768b84bdc25214&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Ph. Eur. - Assay 99.0 - 100.5%
Ph. Eur. - Identification A Passes Test
Ph. Eur. - Identification B Passes Test
Ph. Eur. - Appearance of Solution Passes Test
Ph. Eur. - Acidity or Alkalinity Passes Test
Ph. Eur. - Foreign Salts ≤0.3%
Ph. Eur. - Aluminium, Lead, Copper and Bismuth Passes Test
Clarity and Colour of solution Clear, Colourless
Identity A Positive Reaction
Identity B Positive Reaction
Copper Does not Appear Blue Colour
Assay 99.8 - 100.5%
For Manufacturing, Processing or ph. Eur. Repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical
No Class 1,2,3 or Other Solvents Are Used Or Produced In the Manufacturing or Purification of the Product
Meets Ph. Eur. Requirements
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité