Sodium carbonate, anhydre 99.95-100.05%, granuleux, AR® ACS étalon primaire, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Attention
7528-04EA 146.39 EUR InStock
7528-04 7528-20
Sodium carbonate, anhydre 99.95-100.05%, granuleux, AR® ACS étalon primaire, Macron Fine Chemicals™
Sodium carbonate
Formule: Na₂CO₃
Point de fusion: 851 °C
Densité: 2.53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003494
Numéro CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
ATTEINDRE: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=49b40b045d7589252effa68b9b7304c684465b5d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (Na₂CO₃ (after 2 hr @ 285°C)) 99.95 - 100.05 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.02 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.0005 %
ACS - Loss on Heating at 285°C ≤1.0 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.004 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
ACS - Potassium (K) ≤0.005 %
ACS - Silica (SiO₂) ≤0.005 %
ACS - Sulfur Compounds (as SO₄) ≤0.003 %
ACS - Solubility (8 in 50) Passes Test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité