Sodium chlorure concentré pour une dilution à 0.1 mol/l en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Chlorure de sodium
4684.EA 27.3 EUR InStock
4684.
Sodium chlorure concentré pour une dilution à 0.1 mol/l en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Sodium chlorure
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 0.1N solution after dilution to 1000 mL)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité