Sodium dihydrogénophosphate monohydraté Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Synonyms: Sodium phosphate monobasique monohydratéSodium phosphate monopotassique monohydraté
P117-38EA 1496.92 EUR InStock
MACRP117-00 P117-38
Sodium dihydrogénophosphate monohydraté Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Sodium dihydrogénophosphate monohydraté
Formule: NaH₂PO₄·H₂O
MW: 137,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149208
Numéro CAS: 10049-21-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/57/16640557.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité