di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Sodium phosphate dibasique dihydratéSodium phosphate disodique dihydraté
0343.1000EA 81.55 EUR InStock
0343.1000
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté
Formule: Na₂HPO₄·2H₂O
MW: 177,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149182
Numéro CAS: 10028-24-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 99 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
pH of 0.1 M Solution at 25°C 9.0 - 9.5
Sulfate (SO4) max. 0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité