Sodium hydroxyde 1.0 N en solution aqueuse, Réactif Biotech, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Filtered through a 0.2 µm filter.
0328-07EA 1026.53 EUR InStock
0328-07 0328-08 0328-09
Sodium hydroxyde 1.0 N en solution aqueuse, Réactif Biotech, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
Made from USP purified water and NF (multicompendial) sodium hydroxide pellets that meet BP/Ph. Eur. and JP chemical specifications. GMP manufactured product.
Formule: NaOH
Densité: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 3266
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product 0.975 - 1.025
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging ≤5 ppm
Appearance (clear, colorless solution) Passes Test
Normality 0.975 - 1.025
Chloride (Cl) ≤ 5 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤ 1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 0.5 ppm
Endotoxin Concentration (EU/mL) ≤ 2.0
Made from U.S.P. Purified Water and Sodium Hydroxide pellets, N.F. (Multi-Compendial) which meets BP, Ph.Eur. and JP Chemical Specifications
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product.
Filtered through a 0.2 micron filter.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité