Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse, Réactif Biotech, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Filtered 0.2 µm filter.
0339-07EA 1624.99 EUR InStock
0339-07 0339-03 0339-26 0339-79 0339-09
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse, Réactif Biotech, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
Biotech Reagent—A grade of product which is produced under GMP guidelines, but for which there is no USP/NF compendia for the product.
  • Filtered through a 5 micron filter
Made from USP purified water and sodium hydroxide pellets, NF (Multicompendial) which meets BP, Ph.Eur. and JP chemical specifications.
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product 50 - 52%
Store above 16°C (60°F) to prevent freezing ≤5 ppm
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging ≤1 ppm
Assay (NaOH) 50 - 52 %
Chloride (Cl) ≤ 30 ppm
Heavy Metals (as Pb) ≤ 1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 2 ppm
Sodium Carbonate (Na₂CO₃) ≤ 3.0 %
Made from USP Purified Water and Sodium Hydroxide pellets, NF (Multicompendial) which meets BP, Ph.Eur. and JP Chemical Specifications
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product.
Filtered through a 5 micron filter.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité