L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium hydroxyde solution_SC 50%, Biotech Reagent for biotechnology, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Caustic soda
0897-07EA 2176.01 EUR InStock
0897-07 0897-09 0897.9025
Sodium hydroxyde solution_SC 50%, Biotech Reagent for biotechnology, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
Made from Water for Injection (WFI) U.S.P. and Sodium Hydroxide pellets, N.F.(Multi-Compendial) which meets BP, Ph.Eur. and JP Chemical Specifications
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product 50 - 52%
Store above 16°C (60°F) to prevent freezing ≤5 ppm
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging ≤1 ppm
Assay (NaOH) 50 - 52 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Heavy Metals (as Pb) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Made from Water for Injection U.S.P. and Sodium Hydroxide pellets, N.F.(Multi-Compendial) which meets BP, Ph.Eur. and JP Chemical Specifications
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product.
Filtered through a 5 micron filter.
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité