Sodium hydroxyde 49,5 - 51,5% (par acidimétrie) en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, Qualité électronique pour microélectronique, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Management of Change (MOC) category = R
3725-03EA 0 EUR InStock
3725-03 3725-09
Sodium hydroxyde 49,5 - 51,5% (par acidimétrie) en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, Qualité électronique pour microélectronique, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Microelectronic Use
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide.
Store above 54 °F (12 °C) to avoid freezing.
Assay (NaOH) (by acidimetry) 49.5 - 51.5 %
Color (APHA) ≤10
Insoluble Matter ≤30 ppm
Sodium Carbonate (Na₂CO₃) ≤0.05 %
Ammonium Hydroxide Precipitate ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Nitrogen Compounds (as N) ≤5 ppm
Phosphate (PO₄) ≤5 ppm
ACS - Sulfate (SO₄) ≤5 ppm
Trace Impurities - Chromium (Cr) ≤5.0 ppm
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤1 ppm
Heavy Metals (as Ag) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Trace Impurities - Nickel (Ni) ≤3.000 ppm
Trace Impurities - Potassium (K) ≤50 ppm
Trace Impurities - Zinc (Zn) ≤5.000 ppm
Store above 58°F (12°C)
For additional information, go to www.askavantor.com. Search keywords
freezing" and product name."
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité