L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium hydroxyde 5 N en solution aqueuse, réactif Biotech for biotechnology, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Caustic soda
Filtré à 0,2 µm
5668-07EA 1230 EUR InStock
5668-07 5668-02 5668-03 5668-09
Sodium hydroxyde 5 N en solution aqueuse, réactif Biotech for biotechnology, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
Made from USP purified water and NF (multicompendial) sodium hydroxide pellets that meet BP/Ph. Eur. and JP chemical specifications. GMP manufactured product.
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 109 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 323
Densité: 1.17 kg/L
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide.
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Appearance (Clear, colorless liquid) Passes Test
Normality 4.9 - 5.1
Chloride (Cl) ≤10 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Made from U.S.P. Purified Water and Sodium Hydroxide pellets, N.F. (Multi-Compendial) which meets BP, Ph.Eur. and JP Chemical Specifications
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product.
Filtered through a 0.2 micron filter.
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité